Acide 2-butynoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 590-93-2
Molecular Formula: C4H4O2
Formula Weight: 84.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 1740205
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004363
Formule:
C₄H₄O₂ Point d'ébullition: 200…203 °C Point de fusion: 75…79 °C Densité: 0,964 |
Numéro MDL:
MFCD00004363 Numéro CAS: 590-93-2 EINECS: 209-695-7 UN: 3261 ADR: 8,II |