Imprimer
But-3-yne-2-one ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): But-3-yn-2-one
L05527.03 L05527.06 L05527.14
L05527.03EA 78.5 EUR
L05527.03 L05527.06 L05527.14
But-3-yne-2-one ≥98%
But-3-yne-2-one
Purity: 98% CAS No.: 1423-60-5 Molecular Formula: C4H4O Formula Weight: 68.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4060 Boiling Point: 84-86° Beilstein Reference: 605353 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00008775
Formule: C₄H₄O
Poids moléculaire: 68.08 g/mol
Point d'ébullition: 84…86 °C
Densité: 0.870
Point éclair: –1 °C (30 °F)
Numéro MDL: MFCD00008775
Numéro CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3 II