But-3-yne-2-one 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₄O Point d'ébullition: 85 °C (760 mmHg) Densité: 0,87 g/cm³ Point éclair: –1 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008775 Numéro CAS: 1423-60-5 EINECS: 215-834-2 UN: 1992 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to orange-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4045 to 1.4095 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |