Imprimer
5-Cyano-1-pentyne ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L02604.03 L02604.06
L02604.03EA 38.2 EUR
L02604.03 L02604.06
5-Cyano-1-pentyne ≥98%
5-Cyano-1-pentyne
Purity: 98% CAS No.: 14918-21-9 Molecular Formula: HC≡CCH2CH2CH2CN Formula Weight: 93.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 1735926 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001978
Formule: C₆H₇N
Point d'ébullition: 115…117 °C
Densité: 0,889
Point éclair: 42 °C (107 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001978
Numéro CAS: 14918-21-9
UN: 1992
ADR: 3,III