Alcool cinnamylique ≥98% (isomères trans)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
Formule:
C₉H₁₀O Poids moléculaire: 134.18 g/mol Point d'ébullition: 256 Point de fusion: 31…35 °C Densité: 1.04 g/cm³ Point éclair: 126 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002921 Numéro CAS: 104-54-1 EINECS: 203-212-3 Indice Merck: 13,02325 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Fused crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 31 to 35 °C |
GC | ≥97.5 % |