Imprimer
Acide 4-fluorocinnamique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16707.06 A16707.14 A16707.22
A16707.06EA 49.1 EUR
A16707.06 A16707.14 A16707.22
Acide 4-fluorocinnamique ≥98%
Acide 4-fluorocinnamique
Purity: 98+% CAS No.: 459-32-5 Molecular Formula: C9H7FO2 Formula Weight: 166.15 Odour: Odourless Melting Point: 208-210° Beilstein Reference: 2613441 MDL No.: MFCD00004395
Formule: C₉H₇FO₂
Point de fusion: 208…210 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004395
Numéro CAS: 459-32-5
EINECS: 207-288-9