Acide 4-fluorocinnamique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
Formule:
C₉H₇FO₂ Poids moléculaire: 166.15 g/mol Point de fusion: 207…210 °C |
Numéro MDL:
MFCD00004395 Numéro CAS: 459-32-5 EINECS: 207-288-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 207 to 210 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |