trans-3-Fluorocinnamic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 20595-30-6
Molecular Formula: C9H7FO2
Formula Weight: 166.15
Odour: Odourless
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 1365172
MDL No.: MFCD00004383
Formule:
C₉H₇FO₂ Poids moléculaire: 166.15 g/mol Point de fusion: 165…168 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004383 Numéro CAS: 20595-30-6 EINECS: 207-281-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |