Acide 3,4-dihydroxycinnamique principalement trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 331-39-5
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 2210883
Merck Reference: 14,1635
MDL No.: MFCD00004392
Formule:
C₉H₈O₄ Poids moléculaire: 180.16 g/mol Point d'ébullition: 366 Point de fusion: ∼ 202 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004392 Numéro CAS: 331-39-5 EINECS: 206-361-2 Indice Merck: 14,1635 |