Imprimer
Acide 3,4-dihydroxycinnamique principalement trans 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
114930050 114930250 114931000
ACRO114930050EA 48.5 EUR
ACRO114930050 ACRO114930250 ACRO114931000
Acide 3,4-dihydroxycinnamique principalement trans 99+%
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Formule: C₉H₈O₄
Poids moléculaire: 180.16 g/mol
Point d'ébullition: 366
Point de fusion: 194…198 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004392
Numéro CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Indice Merck: 12,01673
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥94 %