Imprimer
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, 2-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, o-Coumaric acid
A11740.14 A11740.22
A11740.14EA 97.6 EUR
A11740.14 A11740.22
trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
trans-2-Hydroxycinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 614-60-8 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 1100900
Formule: C₉H₈O₃
Poids moléculaire: 164.16 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004379
Numéro CAS: 614-60-8
EINECS: 210-386-4