Imprimer
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
A15676.03 A15676.06 A15676.14
A15676.03EA 41.5 EUR
A15676.03 A15676.06 A15676.14
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique ≥98%
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
Purity: 98% CAS No.: 530-59-6 Molecular Formula: C11H12O5 Formula Weight: 224.21 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 2130006
Formule: C₁₁H₁₂O₅
Poids moléculaire: 224.21 g/mol
Point d'ébullition: 378
Point de fusion: ∼ 195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004401
Numéro CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3