Imprimer
Acide 3,4-diméthoxycinnamique principalement trans 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
115510250 115511000 115510050
ACRO115510250EA 83.1 EUR
ACRO115510250 ACRO115511000 ACRO115510050
Acide 3,4-diméthoxycinnamique principalement trans 99%
Acide 3,4-diméthoxycinnamique
Formule: C₁₁H₁₂O₄
Point d'ébullition: 343 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 181…184 °C
Numéro MDL: MFCD00004387
Numéro CAS: 2316-26-9
EINECS: 219-025-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 184 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %