Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (Acide férulique), Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
C₁₀H₁₀O₄ Poids moléculaire: 194.18 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00004400 Numéro CAS: 537-98-4 EINECS: 208-679-7 |