Imprimer
Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (Acide férulique) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22070.0025 8.22070.0100
8.22070.0025EA 61.7 EUR
8.22070.0025 8.22070.0100
Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (Acide férulique) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (Acide férulique)
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Poids moléculaire: 194.18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004400
Numéro CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Synonyms Ferulic acid
Hill Formula C10H10O4
Chemical Formula 4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH