Imprimer
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-Acide ferulique
A13890.14 A13890.22 A13890.36
A13890.14EA 70.9 EUR
A13890.14 A13890.22 A13890.36
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥99%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 537-98-4 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 170-175° Beilstein Reference: 1371483 Merck Reference: 14,4062 MDL No.: MFCD00004400
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Poids moléculaire: 194.18 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004400
Numéro CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
Indice Merck: 14,4062