Acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique principalement trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 537-73-5
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: ca 231° dec.
Beilstein Reference: 2212760
Formule:
C₁₀H₁₀O₄ Poids moléculaire: 194.184 g/mol Point de fusion: ∼ 231 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004391 Numéro CAS: 537-73-5 EINECS: 208-676-0 |