Imprimer
trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-O-Methyl-p-coumaric Acid, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid
A13870.18 A13870.09 A13870.30
A13870.18EA 94.3 EUR
A13870.18 A13870.09 A13870.30
trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
trans-4-Methoxycinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 943-89-5 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 510468
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004398
Numéro CAS: 830-09-1
EINECS: 213-405-4