Imprimer
trans-2-Methoxycinnamic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-3-(2-Methoxyphenyl)acrylic acid, trans-O-Methyl-o-coumaric acid, (E)-3-(2-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid
A15173.06 A15173.14
A15173.06EA 28 EUR
A15173.06 A15173.14
trans-2-Methoxycinnamic acid ≥98%
trans-2-Methoxycinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1011-54-7 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 183-186° Beilstein Reference: 2209712
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Point de fusion: 183…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064238
Numéro CAS: 1011-54-7
EINECS: 213-785-1