trans-2-Nitrocinnamic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 1013-96-3
Molecular Formula: C9H7NO4
Formula Weight: 193.16
Odour: Odourless
Melting Point: 245-249°
Beilstein Reference: 2211209
MDL No.: MFCD00007189
Formule:
C₉H₇NO₄ Point de fusion: 245…249 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007189 Numéro CAS: 1013-96-3 EINECS: 210-309-4 |