Imprimer
trans-Cinnamic acid ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide trans-cinnamique
A13538.0E A13538.22 A13538.36
A13538.0EEA 398 EUR
A13538.0E A13538.22 A13538.36
trans-Cinnamic acid ≥99%
trans-Cinnamic acid
Purity: 99+% CAS No.: 140-10-3 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Flash Point: 166°(330°F) Physical Form: Powder Density: 1.250 Appearance: White to pale cream Odour: Weak, characteristic Melting Point: 133-136° Boiling Point: 147°/4mm Beilstein Reference: 1905952 Merck Reference: 14,2299 MDL No.: MFCD00004369
Formule: C₉H₈O₂
Poids moléculaire: 148.16 g/mol
Point d'ébullition: 147 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 133…136 °C
Densité: 1.250
Point éclair: 166 °C (330 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004369
Numéro CAS: 140-10-3
EINECS: 205-398-1