Acide 4-chloro-3-nitrocinnamique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20797-48-2
Molecular Formula: C9H6ClNO4
Formula Weight: 227.61
Melting Point: 186-188°
MDL No.: MFCD00063311
Formule:
C₉H₆ClNO₄ Point de fusion: 186…188 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063311 Numéro CAS: 20797-48-2 |