Imprimer
Acide 4-bromocinnamique principalement trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11503.06 A11503.14 A11503.22
A11503.06EA 43.1 EUR
A11503.06 A11503.14 A11503.22
Acide 4-bromocinnamique principalement trans ≥98%
Acide 4-bromocinnamique
Purity: 98+% CAS No.: 1200-07-3 Molecular Formula: C9H7BrO2 Formula Weight: 227.06 Odour: Odourless Melting Point: 260-264° Beilstein Reference: 3538823 MDL No.: MFCD00004394
Formule: C₉H₇BrO₂
Point de fusion: 260…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004394
Numéro CAS: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7