trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 16642-92-5
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Odour: Odourless
Melting Point: 230-234°
Beilstein Reference: 2452800
MDL No.: MFCD00002696
Formule:
C₁₀H₇F₃O₂ Poids moléculaire: 216.16 g/mol Point de fusion: 230…234 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002696 Numéro CAS: 16642-92-5 |