Imprimer
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique principalement trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
A16983.06 A16983.14
A16983.06EA 52.4 EUR
A16983.06 A16983.14
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique principalement trans ≥98%
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique
Purity: 98+% CAS No.: 779-89-5 Molecular Formula: C10H7F3O2 Formula Weight: 216.16 Odour: Odourless Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 1963372 MDL No.: MFCD00004393
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
Poids moléculaire: 216.16 g/mol
Point d'ébullition: 292
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004393
Numéro CAS: 779-89-5
EINECS: 212-301-6