1-Dodécène 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dodec-1-ene
Purity: 96%
CAS No.: 112-41-4
Molecular Formula: C12H24
Formula Weight: 168.32
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: -37°
Boiling Point: 212-213°
Beilstein Reference: 1699848
MDL No.: MFCD00008961
Formule:
C₁₂H₂₄ Point d'ébullition: 212…213 °C Point de fusion: –37 °C Densité: 0,758 Point éclair: 73 °C (163 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008961 Numéro CAS: 112-41-4 EINECS: 203-968-4 |