cis-2-Butene-1,4-diol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(Z)-2-Butene-1,4-diol
Formule:
C₄H₈O₂ Point d'ébullition: 235 °C (760 mmHg) Point de fusion: 7 °C Densité: 1,07 g/cm³ Point éclair: 128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002924 Numéro CAS: 6117-80-2 EINECS: 228-085-1 Indice Merck: 12,02390 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % (cis-isomer) |
Titration | 36.5 to 38.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Titrable acid | ≤0.006 meq/g |