Imprimer
trans-3-Hexène-1-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-Hex-3-ène-1-ol
L10541.06 L10541.14
L10541.06EA 76.5 EUR
L10541.06 L10541.14
trans-3-Hexène-1-ol ≥97%
trans-3-Hexène-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 928-97-2 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4390 Odour: Pleasant Boiling Point: 60-61°/12mm Beilstein Reference: 1719713 Merck Reference: 14,4700 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002960
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 60…61 °C (12 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,845
Point éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002960
Numéro CAS: 928-97-2
EINECS: 213-193-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,4700