trans-2-Hexène-1-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 928-95-0
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Pleasant
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1719709
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002927
Formule:
C₆H₁₂O Point d'ébullition: 158…160 °C Point de fusion: 65…67 °C Densité: 0,843 Point éclair: 54 °C (129 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002927 Numéro CAS: 928-95-0 EINECS: 213-191-2 UN: 1987 ADR: 3,III |