cis-3-Hexène-1-ol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
cis-Hex-3-en-1-ol
Formule:
C₆H₁₂O Point d'ébullition: 156…157 °C (760 mmHg) Point de fusion: –60 °C Densité: 0,848 g/cm³ Point éclair: 59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063217 Numéro CAS: 928-96-1 EINECS: 213-192-8 UN: 1987 ADR: 3,III Indice Merck: 13,04719 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.845 to 0.853 g/ml |
GC | ≥97.5 % |