cis-2-Pentène-1-ol ≥97% remainder mainly trans-isomer
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(Z)-2-Penten-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 1576-95-0
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 138°
Beilstein Reference: 1719473
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00063208
Formule:
C₅H₁₀O Point d'ébullition: 138 °C Densité: 0,853 Point éclair: 48 °C (118 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063208 Numéro CAS: 1576-95-0 EINECS: 216-415-7 UN: 1987 ADR: 3,III |