cis-2-Hexène-1-ol ≥94% remainder mainly trans isomer
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
cis-Hex-2-en-1-ol
Purity: 94%
CAS No.: 928-94-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 158°
Beilstein Reference: 1719708
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00063209
Formule:
C₆H₁₂O Poids moléculaire: 100.16 g/mol Point d'ébullition: 158 °C Densité: 0.847 Point éclair: 54 °C (129 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063209 Numéro CAS: 928-94-9 EINECS: 213-190-7 UN: 1987 ADR: 3 III |