Imprimer
5-Hexène-1-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Hexène-6-ol
A15766.06 A15766.14
A15766.06EA 91.8 EUR
A15766.06 A15766.14
5-Hexène-1-ol ≥98%
5-Hexène-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 821-41-0 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4360 Odour: Characteristic Melting Point: -20° Boiling Point: 152-155° Beilstein Reference: 1236458 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00002981
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 152…155 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 0,842
Point éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002981
Numéro CAS: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 2924
ADR: 3,III