Imprimer
5-Hexène-1-ol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Hexène-6-ol
213040050 213040250 213041000
ACRO213040050EA 119 EUR
ACRO213040050 ACRO213040250 ACRO213041000
5-Hexène-1-ol 99%
5-Hexène-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 152…155 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -20 °C
Densité: 0,8725 g/cm³
Point éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002981
Numéro CAS: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %