3-Butène-1-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Butène-4-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 627-27-0
Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2OH
Formula Weight: 72.11
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 113-114°
Beilstein Reference: 1633504
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002959
Formule:
C₄H₈O |
Numéro MDL:
MFCD00002959 Numéro CAS: 627-27-0 |