3-Butène-1-ol 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Butène-4-ol
Formule:
C₄H₈O |
Numéro MDL:
MFCD00002959 Numéro CAS: 627-27-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |