Imprimer
Alcool allylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Prop-2-én-1-ol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00974.0100 8.00974.1000
8.00974.0100EA 55 EUR
8.00974.0100 8.00974.1000
Alcool allylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Alcool allylique
Formule: C₃H₆O
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 97
Point de fusion: –129 °C
Densité: 0.854 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 21
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002920
Numéro CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1 (3) I
Indice Merck: 13,00283