Imprimer
Alcool allylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Prop-2-én-1-ol
A15026.AP A15026.AU
A15026.APEA 76.7 EUR
A15026.AP A15026.AU
Alcool allylique ≥98%
Alcool allylique
Purity: 98+% CAS No.: 107-18-6 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Pungent Melting Point: -129° Boiling Point: 95-97° Beilstein Reference: 605307 Merck Reference: 14,286 UN No.: 1098 MDL No.: MFCD00002920
Formule: C₃H₆O
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C
Point de fusion: –129 °C
Densité: 0.852
Point éclair: 22 °C (71 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002920
Numéro CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,00283