Imprimer
Alcool allylique 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Prop-2-én-1-ol
102860010 102862500 102860025
ACRO102860010EA 108 EUR
ACRO102860010 ACRO102862500 ACRO102860025
Alcool allylique 99%, très pur
Alcool allylique
Formule: C₃H₆O
Point d'ébullition: 96…98 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –129 °C
Densité: 0,85 g/cm³
Point éclair: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002920
Numéro CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1,
Indice Merck: 13,00283
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %