Imprimer
Isothiocyanate d'allyle ≥94% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L02901.06 L02901.18 L02901.30
L02901.06EA 38.6 EUR
L02901.06 L02901.18 L02901.30
Isothiocyanate d'allyle ≥94% stabilisé
Isothiocyanate d'allyle
Stabilized
Purity: 94% CAS No.: 57-06-7 Molecular Formula: CH2=CHCH2NCS Formula Weight: 99.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.5300 Odour: Pungent Melting Point: -80° Boiling Point: 149-151° Beilstein Reference: 773748 Merck Reference: 14,295 UN No.: 1545 MDL No.: MFCD00004822
Formule: C₄H₅NS
Poids moléculaire: 99.16 g/mol
Point d'ébullition: 149…151 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.013
Point éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004822
Numéro CAS: 57-06-7
EINECS: 200-309-2
UN: 1545
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,00292