Imprimer
Acide fumarique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500 8.00269.9050
8.00269.0100EA 21.3 EUR
8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500 8.00269.9050
Acide fumarique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide fumarique
Formule: C₄H₄O₄
Poids moléculaire: 116.07 g/mol
Point d'ébullition: 356
Point de fusion: 287
Densité: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 273
Numéro MDL: MFCD00002700
Numéro CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Indice Merck: 13,04308
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4.9 g/l (20 °C)
Melting Point 287 °C
Molar Mass 116.07 g/mol
Boiling Point 290 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (4.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C