Imprimer
Acide fumarique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10976.0C A10976.0E A10976.36
A10976.0CEA 241 EUR
A10976.0C A10976.0E A10976.36
Acide fumarique ≥99%
Acide fumarique
Purity: 99% CAS No.: 110-17-8 Molecular Formula: HO2CCH=CHCO2H Formula Weight: 116.07 Flash Point: 273°(523°F) Odour: Odourless pH: 2.1 Melting Point: ca 299° subl. Beilstein Reference: 605763 Merck Reference: 14,4287 MDL No.: MFCD00002700
Formule: C₄H₄O₄
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 299 °C (subl.)
Densité: 1,625
Point éclair: 273 °C (523 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002700
Numéro CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Indice Merck: 14,4287