Imprimer
Acide fumarique 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
119750010 119750025 119751000 119750100
ACRO119750010EA 58.2 EUR
ACRO119750010 ACRO119750025 ACRO119751000 ACRO119750100
Acide fumarique 99+%
Acide fumarique
Formule: C₄H₄O₄
Poids moléculaire: 116.07 g/mol
Point d'ébullition: 356
Point de fusion: 295…300 °C (subl.)
Densité: 1.62 g/cm³
Point éclair: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002700
Numéro CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Indice Merck: 13,04308
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 295 to 300 °C
Water ≤0.25 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)