Imprimer
Acide citraconique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Methyl-2-butenedioic acid
L04178.09 L04178.18
L04178.09EA 40.6 EUR
L04178.09 L04178.18
Acide citraconique ≥98%
Acide citraconique
Purity: 98+% CAS No.: 498-23-7 Molecular Formula: C5H6O4 Formula Weight: 130.10 Melting Point: 88-91° Beilstein Reference: 1722679 Merck Reference: 14,2321 MDL No.: MFCD00078086
Formule: C₅H₆O₄
Poids moléculaire: 130.1 g/mol
Point d'ébullition: 336
Point de fusion: 88…91 °C
Densité: 1.620
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078086
Numéro CAS: 498-23-7
EINECS: 207-858-7
Indice Merck: 13,02345