Imprimer
Acide citraconique 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methyl-2-butenedioic acid
110430250 110431000 110430050
ACRO110430250EA 80.4 EUR
ACRO110430250 ACRO110431000 ACRO110430050
Acide citraconique 99+%
Acide citraconique
Formule: C₅H₆O₄
Poids moléculaire: 130.1 g/mol
Point d'ébullition: 336
Point de fusion: 88…92 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078086
Numéro CAS: 498-23-7
EINECS: 207-858-7
Indice Merck: 13,02345
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
UV Lambda max 630 to 635 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.86 to 1.11
Visual transition interval from pH 0.2 (yellow) to pH 1.8 (blue)
BSC Certification Passes