Imprimer
Acide maléique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
8.17058.1000 8.17058.9025
8.17058.1000EA 394 EUR
8.17058.1000 8.17058.9025
Acide maléique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Acide maléique
Formule: C₄H₄O₄
Poids moléculaire: 116.07 g/mol
Point d'ébullition: 256
Point de fusion: 130…131 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 127 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063177
Numéro CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM