Acide maléique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 110-16-7
Molecular Formula: C4H4O4
Formula Weight: 116.07
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 132-136°
Beilstein Reference: 605762
Merck Reference: 14,5703
MDL No.: MFCD00063177
Formule:
C₄H₄O₄ Poids moléculaire: 116.07 g/mol Point d'ébullition: 256 Point de fusion: 132…136 °C Densité: 1.59 Point éclair: 127 °C (260 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063177 Numéro CAS: 110-16-7 EINECS: 203-742-5 UN: 3261 ADR: 8 III Indice Merck: 13,05726 |