Acide maléique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₄O₄ Poids moléculaire: 116.07 g/mol Point d'ébullition: 256 Point de fusion: 134…138 °C Point éclair: 127 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063177 Numéro CAS: 110-16-7 EINECS: 203-742-5 UN: 3261 ADR: 8 II Indice Merck: 13,05726 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or granules and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 130 to 138 °C |
Water | ≤2 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % (on dry substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |