Acide oléique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(9Z)-9-Octadecenoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 112-80-1
Molecular Formula: C18H34O2
Formula Weight: 282.47
Physical Form: Liquid
Density: 0.887
Refractive Index: 1.4610
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1726542
Merck Reference: 14,6828
MDL No.: MFCD00064242
Formule:
C₁₈H₃₄O₂ Point d'ébullition: 286 °C (100 mmHg) Point de fusion: 13…14 °C Densité: 0,887 Point éclair: 180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064242 Numéro CAS: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Indice Merck: 14,6828 |