Imprimer
Acide 4-penténoïque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Allylacetic acid, Pent-4-enoic acid
269020250 269020050 269021000
ACRO269020250EA 165 EUR
ACRO269020250 ACRO269020050 ACRO269021000
Acide 4-penténoïque 99%
Acide 4-penténoïque
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 83…84 °C (12 mmHg)
Point de fusion: –22,5 °C
Densité: 0,975 g/cm³
Point éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004408
Numéro CAS: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4303 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.971 to 0.979